Tisk…
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900964-1G PC900964-250MG
APOSPC900964-1GEA 15310 CZK
APOSPC900964-1G APOSPC900964-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21099634
CAS číslo: 1586045-56-8