Tisk…
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900901-10G PC900901-1G PC900901-5G
APOSPC900901-10GEA 21490 CZK
APOSPC900901-10G APOSPC900901-1G APOSPC900901-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19684096
CAS číslo: 2096337-59-4