Tisk…
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900897-1G PC900897-25G PC900897-5G
APOSPC900897-1GEA 4140 CZK
APOSPC900897-1G APOSPC900897-25G APOSPC900897-5G
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981512
CAS číslo: 1451391-66-4