Tisk…
(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900788-10G PC900788-1G PC900788-5G
APOSPC900788-10GEA 16340 CZK
APOSPC900788-10G APOSPC900788-1G APOSPC900788-5G
(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
(R)-2-Fluoromandelic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038772
CAS číslo: 32222-48-3