Tisk…
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
PC900618-5G
APOSPC900618-5GEA 3970 CZK
APOSPC900618-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃ClFNO
MW: 147,535 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375044
CAS číslo: 514797-96-7