Tisk…
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC900609-100MG PC900609-1G PC900609-250MG
APOSPC900609-100MGEA 2730 CZK
APOSPC900609-100MG APOSPC900609-1G APOSPC900609-250MG
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Bod varu: 203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257679
CAS číslo: 1010422-51-1