Tisk…
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900607-100MG PC900607-1G PC900607-250MG
APOSPC900607-100MGEA 7250 CZK
APOSPC900607-100MG APOSPC900607-1G APOSPC900607-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅FN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18260977
CAS číslo: 1211534-27-8