Tisk…
6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-fluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC900606-250MG
APOSPC900606-250MGEA 2610 CZK
APOSPC900606-250MG
6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₃ClFNO
MW: 159,546 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189060
CAS číslo: 950691-52-8