Tisk…
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900597-1G PC900597-250MG
APOSPC900597-1GEA 10750 CZK
APOSPC900597-1G APOSPC900597-250MG
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,139 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15530344
CAS číslo: 1242339-20-3