Tisk…
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900589-1G PC900589-5G
APOSPC900589-1GEA 6620 CZK
APOSPC900589-1G APOSPC900589-5G
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Vzorec: C₈H₁₀FNO₂
MW: 171,169 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18914536
CAS číslo: 1305322-91-1