5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900586-1G
PC900586-5G
APOSPC900586-1GEA
6220
CZK
APOSPC900586-1G
APOSPC900586-5G
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine
Vzorec:
C₈H₁₀FNO MW: 155.17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18914533 CAS číslo: 1305322-99-9 |