Tisk…
2-Ethoxy-5-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900585-1G PC900585-5G
APOSPC900585-1GEA 2480 CZK
APOSPC900585-1G APOSPC900585-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyridine 97%
2-Ethoxy-5-fluoropyridine
Vzorec: C₇H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18914532
CAS číslo: 858675-61-3