Tisk…
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900577-1G PC900577-250MG
APOSPC900577-1GEA 14290 CZK
APOSPC900577-1G APOSPC900577-250MG
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194517
CAS číslo: 1214323-94-0