Tisk…
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900569-1G PC900569-25G PC900569-5G
APOSPC900569-1GEA 3540 CZK
APOSPC900569-1G APOSPC900569-25G APOSPC900569-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine
Vzorec: C₇H₈ClFN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18434475
CAS číslo: 1280786-67-5