Tisk…
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900560-1G PC900560-250MG
APOSPC900560-1GEA 4070 CZK
APOSPC900560-1G APOSPC900560-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698609
CAS číslo: 915720-54-6