2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900235-1G
PC900235-5G
APOSPC900235-1GEA
7050
CZK
APOSPC900235-1G
APOSPC900235-5G
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide
Vzorec:
C₈H₇F₂NO MW: 171.144 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16836083 CAS číslo: 1250397-72-8 |