Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900231-1G PC900231-5G
APOSPC900231-1GEA 7670 CZK
APOSPC900231-1G APOSPC900231-5G
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide
Vzorec: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19595581
CAS číslo: 612487-22-6