5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900220-1G
PC900220-5G
APOSPC900220-1GEA
6220
CZK
APOSPC900220-1G
APOSPC900220-5G
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₁₁H₁₂FNO MW: 193.217 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18860665 CAS číslo: 1340270-09-8 |