2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900212-25G
APOSPC900212-25GEA
5390
CZK
APOSPC900212-25G
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₇H₅F₂NO₂ MW: 173,117 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21603708 CAS číslo: 932373-72-3 |