b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900196-1G
PC900196-250MG
APOSPC900196-1GEA
17590
CZK
APOSPC900196-1G
APOSPC900196-250MG
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol
Vzorec:
C₈H₁₀FNO MW: 155,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09759236 CAS číslo: 179811-62-2 |