Tisk…
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900194-1G PC900194-5G
APOSPC900194-1GEA 7050 CZK
APOSPC900194-1G APOSPC900194-5G
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile 96%
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15201676
CAS číslo: 1158506-01-4