[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900193-1G
PC900193-250MG
APOSPC900193-1GEA
14290
CZK
APOSPC900193-1G
APOSPC900193-250MG
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Vzorec:
C₁₀H₁₅FN₂ MW: 182.238 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06753110 CAS číslo: 842954-76-1 |