Tisk…
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900188-1G PC900188-250MG
APOSPC900188-1GEA 10350 CZK
APOSPC900188-1G APOSPC900188-250MG
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅FN₂
MW: 182.238 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06753109
CAS číslo: 842954-71-6