Tisk…
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900186-1G PC900186-250MG PC900186-500MG
APOSPC900186-1GEA 24800 CZK
APOSPC900186-1G APOSPC900186-250MG APOSPC900186-500MG
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214632
CAS číslo: 148021-84-5