Tisk…
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC900170-1G PC900170-250MG PC900170-5G
APOSPC900170-1GEA 9000 CZK
APOSPC900170-1G APOSPC900170-250MG APOSPC900170-5G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25460195
CAS číslo: 929621-33-0