Tisk…
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900169-1G PC900169-5G
APOSPC900169-1GEA 2610 CZK
APOSPC900169-1G APOSPC900169-5G
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₇FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038472
CAS číslo: 145300-04-5