N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900146-10G
PC900146-1G
PC900146-5G
APOSPC900146-10GEA
21490
CZK
APOSPC900146-10G
APOSPC900146-1G
APOSPC900146-5G
N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide 97%
N-[2-(2-Fluorophenyl)propan-2-yl]acetamide
Vzorec:
C₁₁H₁₄FNO MW: 195,233 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22689116 CAS číslo: 1420800-24-3 |