Tisk…
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900145-1G PC900145-5G
APOSPC900145-1GEA 6420 CZK
APOSPC900145-1G APOSPC900145-5G
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline
Vzorec: C₉H₁₂FNO
MW: 169,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15209543
CAS číslo: 154080-04-3