Tisk…
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900142-1G PC900142-5G
APOSPC900142-1GEA 7050 CZK
APOSPC900142-1G APOSPC900142-5G
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline 98%
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline
Vzorec: C₉H₁₂FNO
MW: 169,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09738072
CAS číslo: 148583-65-7