Tisk…
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC900077-1G PC900077-5G
APOSPC900077-1GEA 2820 CZK
APOSPC900077-1G APOSPC900077-5G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18390899
CAS číslo: 433939-28-7