Tisk…
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900075-1G PC900075-250MG
APOSPC900075-1GEA 17990 CZK
APOSPC900075-1G APOSPC900075-250MG
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol
Vzorec: C₉H₁₁FO
MW: 154,181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028696
CAS číslo: 76727-24-7