Tisk…
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900062-1G PC900062-25G PC900062-5G
APOSPC900062-1GEA 3110 CZK
APOSPC900062-1G APOSPC900062-25G APOSPC900062-5G
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene 98%
1-Fluoro-4-methyl-2-propoxybenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19237203
CAS číslo: 1311197-87-1