Tisk…
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900061-1G PC900061-5G
APOSPC900061-1GEA 1780 CZK
APOSPC900061-1G APOSPC900061-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16295239
CAS číslo: 888318-22-7