Tisk…
1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900046-25G PC900046-5G
APOSPC900046-25GEA 14880 CZK
APOSPC900046-25G APOSPC900046-5G
1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
1-Fluoro-2-propoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₁FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861233
CAS číslo: 203115-91-7