Tisk…
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC900041-1G PC900041-5G
APOSPC900041-1GEA 5390 CZK
APOSPC900041-1G APOSPC900041-5G
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one 96%
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one
Vzorec: C₉H₈BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226832
CAS číslo: 864774-65-2