Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900029-1G PC900029-5G
APOSPC900029-1GEA 6850 CZK
APOSPC900029-1G APOSPC900029-5G
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Vzorec: C₉H₁₁FO
MW: 154,181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028733
CAS číslo: 702-15-8