Tisk…
3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8996-1G PC8996-250MG
APOSPC8996-1GEA 11580 CZK
APOSPC8996-1G APOSPC8996-250MG
3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
3-Fluoropropylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₈FN·ClH
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369956
CAS číslo: 64068-31-1