Tisk…
2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloroethyl 3,3,3-trifluoroethanoate, Trifluoroacetic acid 2-chloroethyl ester
PC8995-25G PC8995-5G
APOSPC8995-25GEA 6220 CZK
APOSPC8995-25G APOSPC8995-5G
2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
2-Chloroethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₄ClF₃O₂
MW: 176,522 g/mol
Bod varu: 121,4 °C
Bod tání: –116 °C
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00789432
CAS číslo: 40949-99-3
UN: 3265
ADR: 8,III