[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8983-1G
PC8983-5G
APOSPC8983-1GEA
3110
CZK
APOSPC8983-1G
APOSPC8983-5G
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Vzorec:
C₈H₈F₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407989 CAS číslo: 681260-50-4 |