Tisk…
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8936-250MG PC8936-100MG
APOSPC8936-250MGEA 7840 CZK
APOSPC8936-250MG APOSPC8936-100MG
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
Vzorec: C₆H₇FN₂·2ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12922841
CAS číslo: 1257535-13-9