Tisk…
4-(Aminomethyl)-3-fluoropyridine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8935-250MG PC8935-500MG
APOSPC8935-250MGEA 11910 CZK
APOSPC8935-250MG APOSPC8935-500MG
4-(Aminomethyl)-3-fluoropyridine dihydrochloride
4-(Aminomethyl)-3-fluoropyridine dihydrochloride
Vzorec: C₆H₇FN₂·2ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922842
CAS číslo: 1257535-26-4