Tisk…
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8918-1G PC8918-250MG PC8918-500MG
APOSPC8918-1GEA 18250 CZK
APOSPC8918-1G APOSPC8918-250MG APOSPC8918-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₂
Bod tání: 307…310 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12068249
CAS číslo: 1157642-22-2