Tisk…
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8906-1G PC8906-5G
APOSPC8906-1GEA 7710 CZK
APOSPC8906-1G APOSPC8906-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972252
CAS číslo: 75380-98-2