Tisk…
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8904-1G PC8904-5G
APOSPC8904-1GEA 6550 CZK
APOSPC8904-1G APOSPC8904-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972251
CAS číslo: 66549-17-5