Tisk…

4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8886-1G PC8886-500MG
APOSPC8886-1GEA 7050 CZK
APOSPC8886-1G APOSPC8886-500MG
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₂H₁₀F₄N₂S
MW: 290.28 g/mol
Bod tání: 102…103.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038213
CAS číslo: 541539-78-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR