Tisk…
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8870-1G PC8870-500MG
APOSPC8870-1GEA 7480 CZK
APOSPC8870-1G APOSPC8870-500MG
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine
Vzorec: C₁₄H₁₃F₄N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094528
CAS číslo: 401567-86-0