Tisk…
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Bis(trifluoromethyl)-4,5-dichloro-4,5-difluoro-1,3-dioxolane
PC8861-1G PC8861-25G PC8861-5G
APOSPC8861-1GEA 2280 CZK
APOSPC8861-1G APOSPC8861-25G APOSPC8861-5G
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Vzorec: C₅Cl₂F₈O₂
MW: 314.946 g/mol
Bod varu: 88…90 °C
Hustota: 1.587 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01937893
CAS číslo: 60644-92-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III