Tisk…
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8839-1G PC8839-5G
APOSPC8839-1GEA 4300 CZK
APOSPC8839-1G APOSPC8839-5G
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
Vzorec: C₄H₂F₆O
Bod varu: 54,2 °C (747 mm Hg)
Bod tání: –56 °C
Hustota: 1,5589 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460488
CAS číslo: 400-49-7