Tisk…
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 1740 CZK
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335,919 g/mol
Bod varu: 107…108 °C (29 mm Hg)
Hustota: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02270920
CAS číslo: 651-12-7