Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-2-formylbenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylbenzaldehyde, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-tolualdehyde
PC8832-1G PC8832-25G PC8832-5G
APOSPC8832-1GEA 622 CZK
APOSPC8832-1G APOSPC8832-25G APOSPC8832-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,565 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660231
CAS číslo: 60611-22-5